Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Aluminum-Backed Sequencers
Codice prodotto. p-4528732
Click to view available options
Volume (sistema metrico) tampone:
800mL
950mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11913075
Marca: Thermo Scientific™ S3S
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Easily set up applications with even heat distribution for smile-free results with manual Thermo Scientific™ Owl™ Aluminum-Backed Sequencers.
Easily set up applications with even heat distribution for smile-free results with manual Thermo Scientific™ Owl™ Aluminum-Backed Sequencers.
Features:
  • Floating aluminum heat sink reduces chance of plates cracking during runs.
  • Upper buffer chamber (UBC) requires minimal buffer and is easily drained via inline drain port into removable bottle.
  • Lower buffer chamber (LBC) is removable for simple buffer disposal.
  • Side clamps press gel plates against gasket seated on UBC, applying even pressure across plate and forming a leak-proof seal resulting in flat, even banding patterns.
  • Clamps slide over glass plates for easy setup and removal of gels.
Includes:
  • Removable LBC
  • Heat sink
  • Two side clamps
  • Two blank glass plates
  • Two notched glass plates
  • Two sharktooth combs (78 teeth, 0.4mm thick)
  • Well comb (40 well, 0.4mm thick)
  • Two spacer sets (0.4mm)
  • Adhesive temperature indicator
  • UBC with removable drain bottle (with safety interlocking lid and attached power supply lead)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE marked
Descrizione Gel: 35 x 45cm; 800mL; 23 x 44 x 50cm
Dimensioni esterne (L x P x A) 9 x 17.3 x 19.5 in. (44 x 23 x 50cm)
Formato 40-well
Altezza (sistema imperiale) esterno 19.5 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 50 cm
Lunghezza (sistema imperiale) esterno 9 in.
Lunghezza (sistema imperiale) gel 17.716 in.
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna 44 cm
Lunghezza (sistema metrico) gel 45 cm
Volume (sistema imperiale) tampone 32.12 fl oz.
Volume (sistema metrico) tampone 950mL
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 17.3 in.
Larghezza (sistema imperiale) gel 13.77 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 23 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 35 cm