Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Blotting Paper
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
9 cm
10 cm
12 cm
18 cm
20 cm
35 cm
46 cm
Larghezza (sistema metrico):
9 cm
10 cm
16 cm
20 cm
45 cm
57 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Absorb adequate amounts of buffer for semi-dry electroblotting without the loss of mechanical stability with Thermo Scientific™ Owl™ Blotting Paper, high-quality blotting paper ideal for wicking and blotting applications.
- High purity, 100% cotton fiber
- Available in pre-cut mini gel and large format gel sizes
- Compatible with Owl electroblotting systems
Ordering Information:
- Sold in packs of 100 sheets
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 46 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 57 cm |
| Tipo di imballaggio | Sheets |
| Portata | 35 mL/min. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl electroblotting systems |
| Peso | 183 g/m2 |
| Formato | Sheet |
| Materiale | 100% Cotton Fiber |
| Dimensions (LxW) | 46 cm x 57 cm |
| Spessore | 0.83 mm |
| Vedi altri risultati |