Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Blotting Paper
Codice prodotto. p-4525105 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
9 cm
10 cm
12 cm
18 cm
20 cm
35 cm
46 cm
Larghezza (sistema metrico):
9 cm
10 cm
16 cm
20 cm
45 cm
57 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12484627
Marca: Thermo Scientific™ FP1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Absorb adequate amounts of buffer for semi-dry electroblotting without the loss of mechanical stability with this high-quality blotting paper.
Absorb adequate amounts of buffer for semi-dry electroblotting without the loss of mechanical stability with Thermo Scientific™ Owl™ Blotting Paper, high-quality blotting paper ideal for wicking and blotting applications.
  • High purity, 100% cotton fiber
  • Available in pre-cut mini gel and large format gel sizes
  • Compatible with Owl electroblotting systems
Ordering Information:
  • Sold in packs of 100 sheets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 20 cm
Larghezza (sistema metrico) 20 cm
Tipo di imballaggio Sheets
Portata 35 mL/min.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Owl electroblotting systems
Peso 183 g/m2
Formato Sheet
Materiale 100% Cotton Fiber
Dimensions (LxW) 20 cm x 20 cm
Spessore 0.83 mm
Product Line Owl