Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System Combs
Codice prodotto. 12404587 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Conteggio denti:
7
Spessore (sistema metrico) denti:
1.0 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12404587
Marca: Thermo Scientific™ C27C
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Eliminate comb assembly with these heavy-duty, one-piece, standard seven-tooth combs.
Eliminate comb assembly with heavy-duty, one-piece Thermo Scientific™ Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System Combs. These standard seven-tooth combs are available in two thicknesses (1.0 and 1.5mm) and are for use with the Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System.
Heavy-duty, one-piece combs eliminate comb assembly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Standard comb
Da utilizzare con (apparecchiatura) Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System
Product Line Owl
Tipo Comb
Conteggio denti 7
Spessore (sistema metrico) denti 1.0 mm