Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System Combs
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Conteggio denti:
7
Spessore (sistema metrico) denti:
1.0 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Eliminate comb assembly with heavy-duty, one-piece Thermo Scientific™ Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System Combs. These standard seven-tooth combs are available in two thicknesses (1.0 and 1.5mm) and are for use with the Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System.
Heavy-duty, one-piece combs eliminate comb assembly.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Standard comb |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System |
| Product Line | Owl |
| Tipo | Comb |
| Conteggio denti | 7 |
| Spessore (sistema metrico) denti | 1.0 mm |