Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System Replacement Parts
Codice prodotto. p-4528800
Click to view available options
Tipo:
Buffer Chamber and Lid
Casting Slides
Gel Casting Tray
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12474577
Marca: Thermo Scientific™ C2
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Replace casting slides, casting tray or buffer chamber with Thermo Scientific™ Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System Replacement Parts.
Replace casting slides, casting tray or buffer chamber with Thermo Scientific™ Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System Replacement Parts. Parts are for use with the Owl C2-S Micro Electrophoresis System, a system designed for quick restriction fragment analysis.
  • Glass slides, 5 x 7.5 cm, are used as the gel tray
  • Thin gels can be poured and formed by surface tension directly on the glass slide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 100 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System
Product Line Owl
Tipo Buffer Chamber and Lid
Lunghezza (sistema metrico) 17 cm
Larghezza (sistema metrico) 6.5 cm
Altezza (sistema metrico) 6.5 cm