Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System
Codice prodotto. 12434587 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Gel Size:
5 x 7.5 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12434587
Marca: Thermo Scientific™ C2S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Screen up to seven samples on one gel in less than five minutes with the Thermo Scientific™ Owl™ C2-S Micro Electrophoresis System.
Features:
  • Horizontal microgel system is designed for quick restriction fragment analysis.
  • Microgel may also be used to quickly check a few PCR samples before loading a large number of samples on a larger gel, saving time
  • Glass slides, 2 × 3 in. (5 × 7.5cm), serve as the gel tray
  • To use, pour and form thin gels by surface tension directly on glass slide; complete run lasts five to 10 minutes
  • Using available caster and casting slides, gels can be cast and solidified in less than 10 minutes.
Includes:
  • Buffer chamber (buffer volume, 100mL)
  • Lid
  • Power supply leads
  • Casting tray
  • 10 casting slides
  • One seven-well comb, 1.5mm thick
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Horizontal Electrophoresis System; Gel size: 5 x 7.5cm
Gel Size 5 x 7.5 cm
Product Line Owl
Tipo Micro
Dimensione campione 7
Volume (sistema metrico) tampone 100 mL
Dimensioni (L x P x A) 6.75 x 2.63 x 4.38 in. (17 x 38 x 11 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 6.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 17 cm
Lunghezza (sistema metrico) gel 7.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.63 in.
Larghezza (sistema imperiale) gel 6.5
Larghezza (sistema metrico) 38 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 5 cm
Altezza (sistema imperiale) 4.38 in.
Altezza (sistema metrico) 11 cm