Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis System Combs
Codice prodotto. 12424597 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Conteggio denti:
10
15
20
25 (2X)
30 (2X)
40
9
Spessore (sistema metrico) denti:
1 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12424597
Marca: Thermo Scientific™ D120D
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis System Combs.
Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis System Combs. These heavy-duty, one-piece combs are for use with Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis Systems.
Heavy-duty, one-piece combs eliminate comb assembly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistemi di elettroforesi wide-gel Thermo Scientific™ Owl D2
Product Line Owl
Tipo Standard Comb
Conteggio denti 20
Spessore (sistema metrico) denti 1.5 mm