Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis System Combs
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Conteggio denti:
10
15
20
25 (2X)
30 (2X)
40
9
Spessore (sistema metrico) denti:
1 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis System Combs. These heavy-duty, one-piece combs are for use with Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis Systems.
Heavy-duty, one-piece combs eliminate comb assembly.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl™ D2 Wide Gel Electrophoresis System |
| Product Line | Owl |
| Tipo | Standard Comb |
| Conteggio denti | 40 |
| Spessore (sistema metrico) denti | 1 mm |