Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis System
Codice prodotto. 11997475
Click to view available options
Tipo:
Wide
Wide w/Buffer Exchange Ports
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11997475
Marca: Thermo Scientific™ D2
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Run 10 to 80 samples on one gel with this wide-gel electrophoresis system.
Run 10 to 80 samples on one gel with the Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis System.
  • Wide gel size allows 15 or 30 samples to be loaded per row with a micro well comb.
  • Using special combs and a multichannel pipetter, samples may be loaded directly from a 96-well plate, eight or 12 at a time.
  • System is excellent for screening PCR samples or routine DNA fragment analysis.
  • Small footprint saves space on lab bench.
  • Incorporates Thermo Scientific™ EasyCast™ casting design with external caster—gel tray is fitted with gasket, allowing it to fit snugly into caster and providing a leakproof seal without tape.
  • Electrode placement allows gel to be run quickly without compromising resolution.
Includes:
  • Buffer chamber
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ lid with attached power supply leads
  • EasyCast gasketed UVT gel tray
  • External multiple gel caster
  • Four combs (two 30-well and two 40-well, 1.5mm thick)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Marchio CE
Descrizione D2 Wide-Gel
Product Line Owl
Tipo Wide
Dimensione campione 10 to 80
Volume (sistema metrico) tampone 600 mL
Dimensioni (L x P x A) 7.38 x 7.75 x 4 in. (19 x 20 x 10 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 7.38 in.
Lunghezza (sistema metrico) 19 cm
Lunghezza (sistema metrico) gel 14.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 7.75 in.
Larghezza (sistema imperiale) gel 6.5
Larghezza (sistema metrico) 20 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 10.2 cm
Altezza (sistema imperiale) 4 in.
Altezza (sistema metrico) 10 cm
Tensione max 150 V