Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Electrophoresis System Combs
Codice prodotto. 12494557
Click to view available options
Tipo:
Double-sided Comb
Prep Comb
Rapid Load Comb
Standard Comb
Conteggio denti:
10
12
14
17 (2X)
2
5
8
9 (1X)
Spessore (sistema metrico) denti:
1 mm
1.0/1.5 mm
1.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12494557
Marca: Thermo Scientific™ B1PREP
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Eliminate comb assembly with this assortment of heavy-duty one-piece combs, for use with the Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Electrophoresis System.
Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel Electrophoresis System Combs. These heavy-duty one-piece combs are for use with the EasyCast™ B1 Mini Gel Electrophoresis System.
Heavy-duty, one-piece combs eliminate comb assembly.
Ordering Information:
Cat Nos. B1-Rl-9C, -9D, -17C and -17D are 8 and 12-channel pipette format (1X) and (2X) combs.
Customized combs are available (Order SKU # XCM). Please contact your Customer Service or Sales Representative for further details.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Prep comb; 1.5mm thick
Da utilizzare con (apparecchiatura) Owl™ EasyCast B1 Mini Gel Electrophoresis System
Gel Size Mini
Product Line Owl, EasyCast
Tipo Prep Comb
Conteggio denti 2
Spessore (sistema metrico) denti 1.5 mm