Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel System Replacement Parts
Click to view available options
Tipo:
Caster
Gasket
Gel Tray
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
Replace your UVT gel tray, gaskets and external casters with Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel System Replacement Parts, for use with the EasyCast™ B1 Mini Gel System.
For use with Owl EasyCast B1 Mini Gel Electrophoresis Systems.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl™ EasyCast B1 Mini Gel Electrophoresis System |
| Gel Size | Mini |
| Product Line | Owl, EasyCast |
| Tipo | Caster |
| Include | Trays and Combs Not Included |
| Lunghezza (sistema metrico) | 36 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 11 cm |