Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Mini Gel and A2-OK Multi Gel Electrophoresis System Combs
Eliminate comb assembly with this assortment of heavy-duty, one-piece combs.
51.60€ - 128.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sistema di elettroforesi multigel Thermo Scientific™ Owl EasyCast B1A Mini Gel e A2-OK |
---|---|
Gel Size | Mini |
Product Line | Owl, EasyCast |
Tipo | Comb |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Conteggio denti | Spessore (sistema metrico) denti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Conteggio denti | Spessore (sistema metrico) denti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11992945
|
Thermo Scientific™
B1A-12 |
12 tooth comb, 1.0/1.5 mm Double Sided | 12 | 1.0/1.5 mm |
128.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11912955
|
Thermo Scientific™
B1A-6 |
6 tooth comb, 1.0/1.5 mm Double Sided | 6 | 1.0/1.5 mm |
72.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11922955
|
Thermo Scientific™
B1A-8 |
8 tooth comb, 1.0/1.5 mm Double Sided | 8 | 1.0/1.5 mm |
72.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12464567
|
Thermo Scientific™
B1A-PREP |
Prep comb | 2 | 1.5 mm |
51.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11982945
|
Thermo Scientific™
B1A-10 |
Pettine a 10 denti, 1.0/1.5 mm a due lati | 10 | 1.0/1.5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Mini Gel and A2-OK Multi Gel Electrophoresis System Combs. This assortment of heavy-duty, one-piece combs is for use with the EasyCast B1A Mini Gel and A2-OK Multi Gel Electrophoresis System.
Ordering Information:
Customized combs are available (order SKU#: XCM). Please contact your customer service or sales representative for further details.
Specifica
Sistema di elettroforesi multigel Thermo Scientific™ Owl EasyCast B1A Mini Gel e A2-OK | |
Mini | |
Owl, EasyCast | |
Comb |