Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EC300XL2 Compact Power Supply
Codice prodotto. 13483646
Click to view available options
Tensione:
120 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13483646
Marca: Thermo Scientific™ EC300XL
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Retain settings after shut-down with the power-off memory of this compact power supply, ideal for DNA/RNA and protein electrophoresis.
Retain settings after shut-down with the power-off memory of the Thermo Scientific™ Owl™ EC300XL2 Compact Power Supply. It is ideal for DNA/RNA and protein electrophoresis.
  • Simple to use, multi-purpose and lightweight
  • Stackable design saves benchtop space
  • Soft-touch key pad
  • Three jacks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Model EC300XL; 120V 50/60Hz
Corrente max 400 mA
Product Line Owl
Temporizzatore 0 to 999 min.
Display Voltage or current
N. di martinetti 3
Dimensioni (L x P x A) 10.25 x 5.5 x 5.25 in. (26 x 14 x 13.3 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 10.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 26 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 14 cm
Altezza (sistema imperiale) 5.25 in.
Altezza (sistema metrico) 13.3 cm
Requisiti elettrici 120 V 50/60 Hz
Tensione max 300 V
Tensione 120 V
Frequency 50/60 Hz