Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ HEP Series Semidry Electroblotting Systems
Codice prodotto. 12863163
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
25 x 25 x 5 cm
50.4 x 39.7 x 5.1 cm
Capacità:
Transfer area: 20 x 20 cm
Transfer area: 35 x 45 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12863163
Marca: Thermo Scientific™ HEP1
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provide faster blots with higher efficiency using Thermo Scientific™ Owl™ HEP Series Semidry Electroblotting Systems.
Provide faster blots with higher efficiency using Thermo Scientific™ Owl™ HEP Series Semidry Electroblotting Systems. Transfers can be done in as little as 15 minutes.
  • Fast, efficient transfer of proteins and nucleic acids to membranes
  • Buffer contained within blotting paper is sufficient for efficient transfer of molecules
  • Base contains stainless-steel cathode plate; lid has platinum/titanium anode plate
  • Ideal for proteins less than 150 kDa
Includes:
  • Base and lid
  • Power supply leads
  • Heavy-duty knobs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità Transfer area: 20 x 20 cm
Product Line Owl
Tipo Electroblotting System
Dimensioni (L x P x A) 25 x 25 x 5 cm