Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gel Casting Systems
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) gel:
10 cm
14 cm
20 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Cast polyacrylamide gels faster with Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gel Casting Systems, vertical protein gel casters that offer a unique casting method.
- Pouch collects excess polyacrylamide and seals bottom of gel, eliminating need for tape or bottom spacers.
- Design allows storage of gels without dehydration by adding buffer and heat sealing.
- System casts from one to four gels.
- Few moving parts result in outstanding durability, extra long life.
Includes:
- Casting stand
- Blocking plate
- Three-point leveling base
- Spacer placer
- 25 gel pouches
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Gel Electrophoresis |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl JGC Gel Casting System |
| Gel Size | 20 x 20 cm |
| Product Line | Owl |
| Tipo | Gel Caster |
| Lunghezza (sistema metrico) gel | 20 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Larghezza (sistema metrico) gel | 20 cm |
| Profondità (sistema imperiale) | 6.69 in. |
| Vedi altri risultati |