Learn More
Thermo Scientific™ P1-CST Multiple Gradient Gel Caster, 10 teeth
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.8 mm
18 cm
Tipo:
Caster
Spacer
Conteggio denti:
Not Applicable
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
Cast one to five gels simultaneously with Fisherbrand™ P1-CST Multiple Gradient Gel Caster, one of the simplest devices to cast gradient gels.
- With an external gradient maker, gels can be cast with ease and great reproducibility
- The design and format of this unit will provide years of service in your lab
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl P1-CST System |
| Gel Size | 16 x 14 cm, 13 x 20 x 18 cm |
| Tipo | Caster |
| Dimensioni gel | Gel size: L x W x H: 13 x 20 x 18 cm |
| Conteggio denti | Not Applicable |
| Spessore (sistema metrico) | 18 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 13 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 20 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 18 cm |