Learn More
Thermo Scientific™ P1-CST Multiple Gradient Gel Caster, 10 teeth
Codice prodotto. p-4528850
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.8 mm
18 cm
Tipo:
Caster
Spacer
Conteggio denti:
Not Applicable
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 12404677
Marca: Thermo Scientific™ P1CST
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cast one to five gels simultaneously with Fisherbrand™ P1-CST Multiple Gradient Gel Caster, one of the simplest devices to cast gradient gels.
Cast one to five gels simultaneously with Fisherbrand™ P1-CST Multiple Gradient Gel Caster, one of the simplest devices to cast gradient gels.
  • With an external gradient maker, gels can be cast with ease and great reproducibility
  • The design and format of this unit will provide years of service in your lab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Owl P1-CST System
Gel Size 16 x 14 cm, 13 x 20 x 18 cm
Tipo Caster
Dimensioni gel Gel size: L x W x H: 13 x 20 x 18 cm
Conteggio denti Not Applicable
Spessore (sistema metrico) 18 cm
Lunghezza (sistema metrico) 13 cm
Larghezza (sistema metrico) 20 cm
Altezza (sistema metrico) 18 cm