Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ RF-3 Filing System
Click to view available options
Posizioni:
8
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Organize your refrigerator, coldroom, freezer or benchtop with the Thermo Scientific™ Owl™ RF-3 Filing System.
Features:
- Eight compartments constructed of durable 0.64cm thick acrylic
- No-skid rubber feet prevent sliding
- Use either vertically or horizontally
Ordering Information:
Microtube racks are not included.
Specifica
Specifica
| Product Type | Filing System |
| Matrice | 2 x 4 |
| Materiale | Acrylic |
| Posizioni | 8 |
| Forma | Rettangolare |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 12 in. |