Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ S3S System Combs
Click to view available options
Descrizione:
Sharktooth Comb
Sharktooth Micro-Well Comb
Conteggio denti:
110 (3X)
146 (4X)
72 (2X)
Spessore (sistema metrico) denti:
0.2 mm
0.4 mm
Volume (sistema metrico) pozzetto:
10µL
2µL
3.7µL
5.5µL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ S3S System Combs. These heavy-duty, one-piece combs are for use with the Owl™ S3S System.
Heavy duty, one piece combs eliminate comb assembly.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Sharktooth Comb |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl™ S3S Aluminum-Backed Sequencer System |
| Product Type | Combs |
| Conteggio denti | 110 (3X) |
| Spessore (sistema metrico) denti | 0.4 mm |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 5.5µL |