Learn More
Oxalacetic acid, 98%
Codice prodotto. 10678424 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10678424
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 328-42-7 | C4H4O5 | 132.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 328-42-7
Formula molecolare C4H4O5
Molecular Weight (g/mol) 132.07
Numero MDL MFCD00002592
InChI Key KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxalacetic acid, oxaloacetic acid, 2-oxosuccinic acid, oxaloacetate, ketosuccinic acid, oxosuccinic acid, 2-ketosuccinic acid, butanedioic acid, oxo, oxobutanedioic acid, oxalacetate
PubChem CID 970
ChEBI CHEBI:30744
IUPAC Name 2-oxobutanedioic acid
SMILES C(C(=O)C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Oxalacetic acid
Punto di fusione 161.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOOCCH2COCOOH
Quantità 100 g
Beilstein 03, 777
Indice di Merck 15, 7008
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 132.07
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Powder