Learn More
Oxalacetic acid, 98+%
Codice prodotto. 11377138
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11377138
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 015789.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 328-42-7 | C4H4O5 | 132.071 g/mol
Oxaloacetic acid is a substrate for malate dehydrogenase and oxaloacetate decarboxylase. It is an inhibitor of succinic dehydrogenase. It is an intermediate in the citric acid cycle and glucogenesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 328-42-7
Formula molecolare C4H4O5
Molecular Weight (g/mol) 132.071
Numero MDL MFCD00002592
InChI Key KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxalacetic acid, oxaloacetic acid, 2-oxosuccinic acid, oxaloacetate, ketosuccinic acid, oxosuccinic acid, 2-ketosuccinic acid, butanedioic acid, oxo, oxobutanedioic acid, oxalacetate
PubChem CID 970
ChEBI CHEBI:30744
IUPAC Name 2-oxobutanedioic acid
SMILES C(C(=O)C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Oxalacetic acid
Punto di fusione 161°C (decomposition)
Punto d'infiammabilità 88°C (190°F)
Intervallo percentuale saggio >98%
Quantità 10 g
Numero UN UN3261
Beilstein 1705475
Indice di Merck 14,6909
Informazioni di solubilità Soluble in water (0.1g/ml),ether,ethanol,acetone,and acetone ethyl acetate.
Peso formulazione 132.07
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Powder