Learn More
Oxalate solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7083625 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
Codice prodotto. 12922175
Marca: Fisher Chemical A 035 100
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
Formula molecolare C2O42
Specifica
Materiale o nome chimico Oxalate
Imballaggio Bottle
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 g/L
Tipo Single-component Standard Solution
Solvent or Matrix Water
Quantità 100 mL