Learn More
Oxalic Acid 0.25 M For Laboratory Use and Titrations, Chem Lab
Codice prodotto. 11963263
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11963263 1 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11963263 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL05.1503.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.00€
    34.10€ / pezzi 1
    Risparmia 35.90€
    51% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Specifica
CAS 6153-56-6
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Colore Colorless
Concentrazione 0.25 M
Molecular Weight (g/mol) 126.07
Densità 1.01 g/mL
Quantità 1 L
Imballaggio Polyethylene
Forma fisica Liquid
Tracciabilità a NIST Reference standards acc. NIST SRM 84l
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxalic acid 0.25 mol/l
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid