Learn More
Oxalic acid, 5% w/v aq. soln.
Codice prodotto. 11313737
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11313737 1 L 1L
11303737 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11313737 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 035619.K2
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 144-62-7 | C2H2O4 | 90.034 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144-62-7
Formula molecolare C2H2O4
Molecular Weight (g/mol) 90.034
Numero MDL MFCD00002573
InChI Key MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
IUPAC Name oxalic acid
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Oxalic acid
Concentrazione 5% w/v aq. soln.
Quantità 1 L
Odore Odorless
Forma fisica Liquid
Numero UN UN3265
Peso formulazione 90.04