Learn More
Oxalic acid, anhydrous, 98%
Description
Oxalic acid is used as reducing agent for photographic films, as mordant in dyeing process, as bleaching agent for removal of rust through complex formation, and as grinding agent during polishing of marble. It is used in waste water treatment to remove calcium. The conjugate base of oxalic acid acts as a chelating agent for metal ions. It is used as a catalyst for esterifications in synthetic organic chemistry and as an analytical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Oxalic acid |
| Nota nome | Anhydrous |
| pH | 1.3 |
| Punto di fusione | ∼185°C (decomposition) |
| Colore | White |
| Densità | 1.9 g/mL |
| Quantità | 250 g |
| Forma fisica | Crystalline |
| Formula lineare | HO2CCO2H |
| Numero UN | UN3261 |
| Show More |
Safety and Handling
- Oxalic acid, anhydrous
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid