Learn More
Oxalic Acid Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10040320 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10040320 500 g Plastic powder jar 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10040320 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore O/0580/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
pH 1.3
CAS 144-62-7
Punto di fusione 189°C
Colore White
Formula molecolare C2H2O4
Numero MDL 2573
Sinonimo ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
InChI Key MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
IUPAC Name oxalic acid
Molecular Weight (g/mol) 90.034
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
Peso formulazione 90.04g/mol
Quantità 500 g
Imballaggio Plastic powder jar
Forma fisica Powder Solid
Pressione del vapore <0.01mmHg at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • OXALIC ACID ANHYDROUS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.