Learn More
Oxalic Acid Concentrate, 0.005M, Solstice
Codice prodotto. 15645260
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15645260 1 Pc. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15645260 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 382551EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
for 1L standard solution, 0.005 M (COOH)2 (0.01N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Oxalic acid concentrate
CAS 144-62-7
Quantità 1 Pc.
Formula molecolare C2H2O4
Formula lineare HOOCCOOH
Numero MDL MFCD00002573
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
InChI Key MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
IUPAC Name oxalic acid
Molecular Weight (g/mol) 90.034
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
Peso formulazione 90.03g/mol