Learn More
Oxalic acid dihydrate, 99.5+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10300184 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10300184 250 g Plastic bottle 250g
10085830 1 kg Plastic bottle 1kg
13408578 5 kg Plastic bottle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10300184 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 423152500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 6153-56-6 | C2H6O6 | 126.064 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6153-56-6
Formula molecolare C2H6O6
Molecular Weight (g/mol) 126.064
Numero MDL MFCD00149102
InChI Key GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
PubChem CID 61373
IUPAC Name oxalic acid;dihydrate
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Specifica
Materiale o nome chimico Oxalic acid dihydrate
Nota nome For analysis ACS
Punto di fusione 98.0°C to 102.0°C
Colore White
Densità 4.62
Quantità 250 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Intervallo percentuale saggio 99.5+%
Residuo dopo la combustione 0.01% max.
Formula lineare HO2CCO2H·2H2O
Numero UN 3261
Pressione del vapore 21.5mbar at 50°C
Beilstein 02, 502
Fieser 01,764; 02,301; 05,481
Indice di Merck 15, 7010
Informazioni di solubilità Solubility in water: 138g/L (20°C). Other solubilities: 1200g/L in water (90°C), 400g/L in ethanol, 555g/L in boiling alcohol, 181g/L in glycerol, 10g/L in ether
Peso formulazione 126.04
Percent Purity ≥99.5%
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxalic acid dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.