Learn More
Oxalic Acid Dihydrate, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Codice prodotto. 31751074
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 g
500 g
Imballaggio:
Poly Wide Mouth Bottle
Dimensione della confezione:
125g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
31751074 125 g Poly Wide Mouth Bottle 125g
31750187 500 g Poly Wide Mouth Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31751074 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore RDCO0200125B1
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 6153-56-6
Formula molecolare C2H6O6
InChI Key GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico Oxalic Acid
CAS max % 102.5
Quantità 125 g
Imballaggio Poly Wide Mouth Bottle
Residuo dopo la combustione max. 0.01%
SMILES O.O.OC(=O)C(O)=O
IUPAC Name oxalic acid dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 126.06
Percent Purity 99.5 to 102.5%
Grado ACS