Learn More
Oxalic acid dihydrate, Solstice
Codice prodotto. 16695823
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16695823 500 g 500g
15985920 1 kg 1kg
16605833 5 kg 5kg
16685823 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16695823 Fornitore Fluka N. del fornitore 33506H500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.00€
    58.92€ / 500g
    Risparmia 5.08€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-02-2027
Aggiungi al carrello
Puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (manganometric)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6153-56-6
PubChem CID 61373
Specifica
Percent Purity 99.5% (min.)
Grado ACS
Quantità 500 g
Perdita all'essiccatura 28 - 30 %
Imballaggio Plastic Bottle
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxalic acid dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid dihydrate