Learn More
Oxalic Acid Solution, 0.1M, Solstice
Codice prodotto. 15684150
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15684150 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15684150 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 342871L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    140.22€ / 1L
    Risparmia 11.78€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Volumetric, 0.1 M (COOH)2 (0.2N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Oxalic acid solution
CAS 144-62-7
Quantità 1 L
Formula molecolare C2H2O4
Formula lineare HOOCCOOH
Numero MDL MFCD00002573
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
InChI Key MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
IUPAC Name oxalic acid
Molecular Weight (g/mol) 90.034
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
Peso formulazione 90.03g/mol