Learn More
Oxalic Acid Solution, 0.5M, Chem Lab™
Codice prodotto. 10446932
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10446932 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10446932 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL05.1504.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.00€
    35.10€ / 1L
    Risparmia 32.90€
    48% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-02-2027
Specifica
Densità 1.02g/mL
Quantità 1 L
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxalic acid 0.5 mol/l
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid