Learn More
Oxalic Acid Solution, Volumetric, 0.05M (COOH)2 (0.1N), Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15613550 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
500mL; Poly bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15613550 500mL; Poly bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15613550 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 319201500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Oxalic Acid Solution
Nota nome Volumetric, 0.05M (COOH)2 (0.1N)
CAS 144-62-7
Punti di ebollizione ∼100°C
Colore Colorless
Formula molecolare C2H2O4
Formula lineare HOOCCOOH
Numero MDL MFCD00002573
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
Informazioni di solubilità Soluble in water
InChI Key MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
IUPAC Name oxalic acid
Molecular Weight (g/mol) 90.034
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
Peso formulazione 90.03g/mol
Densità 0.99g/mL at 25°C
Quantità 500 mL
Odore Odorless
Imballaggio Poly bottle
Forma fisica Liquid
Densità vapore 4.4 (vs air)
Pressione del vapore 0.01mmHg (20°C)