Learn More
Oxalic acid solution, Volumetric, 0.5 M (COOH)2 (1N), Solstice
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka ProdottiDescrizione
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
- Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
- Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
- Reagenti per complessometria:
- Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
- Agenti mascheranti
- Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Oxalic acid solution |
| Quantità | 1 L |
| Formula lineare | HOOCCOOH |
| Numero MDL | MFCD00002573 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 90.03g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Oxalic acid solution
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid