Learn More
Oxalic acid, 0.1 N standard solution
Codice prodotto. 10331374 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10331374 2.5 L Plastic bottle 2.50L
10397190 1 L Plastic bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10331374 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 124280025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.90€
    76.60€ / 2.5L
    Risparmia 2.30€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 144-62-7 | C2H2O4 | 90.034 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Volumetric standard solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144-62-7
Formula molecolare C2H2O4
Molecular Weight (g/mol) 90.034
Numero MDL MFCD00002573
InChI Key MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
IUPAC Name oxalic acid
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Oxalic acid
Colore Colorless
Formula lineare HO2CCO2H
Beilstein 02, 502
Indice di Merck 15, 7010
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water.
Concentrazione 0.0998 to 0.1002N (20°C)
Peso formulazione 90.04
Densità 0.9900g/mL
Quantità 2.5 L
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Liquid
Gravità specifica 0.99