Learn More
Oxalic Acid, TRC
Codice prodotto. 30006979
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30006979 5 g 5g
30004435 250 g 250g
30004864 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30006979 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO8451205G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144-62-7
Formula molecolare C2 H2 O4
Molecular Weight (g/mol) 90.03
Sinonimo Oxalic Acid, Ethanedioic acid, Oxalic acid, Aktisal, Aquisal, DeerClean, NSC 132055, NSC 151956, NSC 62774, NSC 76990, Ultraplast Activate S 52
IUPAC Name oxalic acid
SMILES OC(=O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Oxalic Acid
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
Peso formulazione 89.9953
Percent Purity >95%
Quantità 5 g