Learn More
Oxalic Acid TS, 6.3% (w/v), Ricca
Descrizione
- Oxalic Acid TS
- Available in 500 mL and 1 L package sizes in natural poly containers
Specifica
Specifica
| CAS | 7732-18-5, 6153-56-6 |
| Quantità | 1 L |
| Imballaggio | Natural Poly Container |