Learn More
Oxalyl chloride, 2.0M solution in dichloromethane, AcroSeal™
Codice prodotto. p-2691999 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10363372
Marca: Thermo Scientific Acros 369181000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 79-37-8 | C2Cl2O2 | 126.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent, Oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Oxalyl chloride
Nota nome 2.0M solution in dichloromethane
CAS 79-37-8, 75-09-2
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3350g/mL
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula molecolare C2Cl2O2
Formula lineare ClCOCOCl
Numero MDL MFCD00000704
Quantità 100 mL
Beilstein 02, 542
Fieser 01,767; 02,301; 03,216; 04,361; 05,481; 06,424; 07,257; 08,366; 11,379; 14,150; 16,149; 17,241
Indice di Merck 15, 7013
Gravità specifica 1.335
Sinonimo oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(=O)Cl)Cl
IUPAC Name oxalyl dichloride
Molecular Weight (g/mol) 126.93
PubChem CID 65578
Peso formulazione 126.93
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxalyl chloride, 2.0M solution in dichloromethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.