Learn More
Oxfendazole-d3, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15957402 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15957402
Marca: Honeywell Fluka R101510MG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Imballaggio Glass Bottle
CAS 1228182-54-4
Forma fisica Powder
Formula molecolare C15D3H10N3O3S
Numero MDL MFCD16652546
Industry Type Anthelmintics and Flukicides
Molecular Weight (g/mol) 318.37
Quantità 10 mg
Grado Analytical Standard