Learn More
WTW™ Oxi 3210 e Waterproof Dissolved Oxygen Meter
Codice prodotto. 10688384
Click to view available options
Tipo di batteria:
Four AA
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10688384
Marca: WTW™ 2BA200
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Correzione della pressione barometrica Automatic from 500 to 1100 mbar
Da utilizzare con (applicazione) For challenging measurements in the field and plant, e.g. water/wastewater analysis, chemical/pharmaceutical industry, etc
Gamma di pressione 0.0 to 200, 0 to 1250mbar
Risoluzione (temperatura) 0.1°C
Precisione (Temperatura) ±0.1°C
Tipo di display Backlit Graphic LCD
Certificazione/Conformità CE
Protezione IP IP-66/67
Dimensioni (L x P x A) 7 x 3.12 x 2.25in.
Peso (sistema metrico) 0.6 kg
Warranty 3 Years
Alimentazione 4 x 1.5V AA or 4 x 1.2V NiMH rechargeable batteries
Risoluzione pressione 0.1, 1
Tipo di sonda Galvanic
Intervallo (DO) 0.00 to 90mg/L
Risoluzione (DO) 0.01, 0.1mg/L
Fattore di salinità Manual input, automatic correction from 0 to 70 ppt
Temperatura (sistema metrico) operativa -5°C to +50°C
Autonomia della batteria Up to 1000hr.
Tipo di batteria Four AA
Lunghezza (sistema metrico) 18 cm
Larghezza (sistema metrico) 8 cm
Altezza (sistema metrico) 5.5 cm
Precisione (DO) ±0.5%