Learn More
Novus Biologicals™ Oxidized LDL Antibody (Okayama U. patent anti-oxLDL) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
255.00€ - 1075.00€
Specifica
| Antigene | Oxidized LDL |
|---|---|
| Clone | Okayama U. patent anti-oxLDL |
| Applicazioni | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30046424
|
Novus Biologicals™
NBP3-28420-1mg |
1 mg | |||||||
|
30046877
|
Novus Biologicals™
NBP3-28420-50ug |
50 μg |
255.00€
50µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30044118
|
Novus Biologicals™
NBP3-28420-100ug |
100 μg |
406.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Oxidized LDL Monoclonal antibody specifically detects Oxidized LDL in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssaySpecifica
| Oxidized LDL | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Human | |
| Oxidized LDL, Oxidized Low Density Lipoprotein, oxLDL | |
| IgG1 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |
| Okayama U. patent anti-oxLDL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| oxLDL | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |