Learn More
Oxiracetam, MedChemExpress
Codice prodotto. 16424627
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
Codice prodotto. 16424627
Marca: Medchem Express HYB1715
MedChemExpress Oxiracetam is a cyclic derivative of γ-aminobutyric acid (GABA) which has been commonly used as nootropic drug to treat cognitive impairments.
Oxiracetam is a cyclic derivative of γ-aminobutyric acid (GABA) which has been commonly used as nootropic drug to treat cognitive impairments.
Specifica
Materiale o nome chimico Oxiracetam
CAS 62613-82-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H10N2O3
Quantità 50 mg
Sinonimo ISF2522
Informazioni di solubilità DMSO : 10 mg/mL (63.23 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(N)CN1C(CC(O)C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 158.16
Peso formulazione 158.16
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.