Learn More
WTW™ OxiTop-2™ Measuring Head for WTW™ OxiTop-C System
Click to view available options
Include:
LED display, 2 operating keys
Unit Size:
pezzi 2
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo | BOD Measuring Head |
| Da utilizzare con (applicazione) | To display the momentary value (M) and the stored daily value (S) |
| Include | LED display, 2 operating keys |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering