Learn More
WTW™ OxiTop-2™ Measuring Head for WTW™ OxiTop-C System
Product Code. 11734446
Click to view available options
Include:
LED display, 2 operating keys
Unit Size:
pezzi 2
Product Code. 11734446
Brand: WTW™ 208814
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Specifikationer
Tipo BOD Measuring Head
Da utilizzare con (applicazione) To display the momentary value (M) and the stored daily value (S)
Include LED display, 2 operating keys
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.