Learn More
WTW™ OxiTop™ IS 12 Measuring Head
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
11 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Easy handling without dilution series
- Data security by built-in measured value memory
- Suitabe for immediate use
Specifica
Specifica
| Include | BOD bottles with amber, magnetic bars, bar puller, sodium hydroxide pellets, NaOH tanks, volumetric flasks 164 and 432mL. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Measurement using OxiTop™ is based on pressure measurement in a closed system |
| Certificazione/Conformità | CE |
| Peso (sistema metrico) | 11 kg |
| Warranty | 1 Year |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | 5°C to 50°C |
| Lunghezza (sistema metrico) | 42 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 28 cm |
| Precisione (DO) | ±1% |
| Requisiti elettrici | 100/240V, 50/60Hz |
| Vedi altri risultati |