Learn More
Thermo Scientific™ Agar tecnico Oxoid™
Click to view available options
Quantità:
5 kg
Dimensione della confezione:
5kg
Descrizione
Oxoid Agar Technical (Agar No. 3) is a general-purpose bacteriological-grade agar.
- Normal working concentration 1.2%
Specifica
Specifica
| Descrizione | Agar tecnico (agar n. 3) 5 kg |
| Forma | Powder |
| Product Type | Agar |
| Quantità | 5 kg |
Per uso esclusivo in laboratorio