Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Anaerobic Low Temperature Catalyst
Codice prodotto. 10311543
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 10311543
Marca: Thermo Scientific™ BR0042A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Oxoid Anaerobic Low Temperature Catalyst is a safety catalyst designed to stay cooler than traditional catalysts.
Oxoid Anaerobic Low Temperature Catalyst is a safety catalyst designed to stay cooler than traditional catalysts.
  • To be changed every 30 cycles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Anaerobic Low Temperature Catalyst
Quantità 1 Ea.