Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Basic Fuchsin Indicator
Codice prodotto. 10401513
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
Codice prodotto. 10401513
Marca: Thermo Scientific™ BR0050A
Oxoid Basic Fuchsin Indicator is a dye for use with Endo Agar Base, Part No. CM0479B and m Endo (LES) Agar Base, Part No. MM0551B.
Oxoid Basic Fuchsin Indicator is a dye for use with Endo Agar Base, Part No. CM0479B and m Endo (LES) Agar Base, Part No. MM0551B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Basic Fuchsin Indicator
Forma Powder
Product Type Indicator Dye
Quantità 10 g