Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bile Salts
Click to view available options
Quantità:
Confezioni singole
Dimensione della confezione:
250g
Descrizione
Oxoid Bile Salts is a standardized ox-bile extract used as a selective inhibitory agent in culture media.
Normal working concentration 0.5% w/v. Each vial supplements 500mL of medium.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Sali biliari |
| Forma | In polvere |
| Product Type | Bile Salts |
| Quantità | Confezioni singole |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- BILE SALTS L55
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium Taurocholate,Sodium Taurodeoxycholate, Sodium cholate