Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance Bacillus Cereus Selective Supplement
Codice prodotto. 13265409
Click to view available options
Quantità:
10/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 13265409
Marca: Thermo Scientific™ SR0230E
Brilliance is a chromogenic medium for the isolation and differentiation of Bacillus cereus in food samples.
Add to Brilliance Bacillus Cereus Agar Base, Part No. CM1036A and CM1036B. Each vial supplements 500mL of medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Brilliance Bacillus Cereus Selective Supplement
Forma Freeze-dried
Product Type Selective Supplement
Quantità 10/Pk.
Resa Each vial for 500mL medium
Specie Bacillus cereus